Imprimer
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronate, (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(Methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucuronic acid Methyl Ester, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronic acid Methyl Ester, Methyl tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronate
BIM6000-1G BIM6000-250MG BIM6000-5G
APOSBIM6000-1GEA 55.1 EUR
APOSBIM6000-1G APOSBIM6000-250MG APOSBIM6000-5G
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Formule: C₁₅H₂₀O₁₁
Poids moléculaire: 376.31 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069834
Numéro CAS: 7355-18-2
EINECS: 230-880-3