Imprimer
D-Mannosamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Mannosamine HCl, (2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride, Mannosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride, D-Mannosamine HCl
BIM4501-1G BIM4501-500MG
APOSBIM4501-1GEA 36.4 EUR
APOSBIM4501-1G APOSBIM4501-500MG
D-Mannosamine hydrochloride
D-Mannosamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₅
Point de fusion: 168 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064557
Numéro CAS: 5505-63-5
EINECS: 226-847-8