Imprimer
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIM1204-1G BIM1204-250MG BIM1204-500MG
APOSBIM1204-1GEA 0 EUR
APOSBIM1204-1G APOSBIM1204-250MG APOSBIM1204-500MG
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₈
Point de fusion: 207 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067360
Numéro CAS: 14948-96-0
EINECS: 239-024-3