Imprimer
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, 4-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 4-Nitrophenyl β-D-Glucuronide
BIM1203-1G BIM1203-250MG BIM1203-5G
APOSBIM1203-1GEA 79.9 EUR
APOSBIM1203-1G APOSBIM1203-250MG APOSBIM1203-5G
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide ≥99%
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide
NPG is a spectrophotometric substrate forb-Glucuronidase activity. NPG is cleaved by GUSvia hydrolysation at the 1-glycosidic bond between4-nitrophenol and glucuronic acid.
Formule: C₁₂H₁₃NO₉
Poids moléculaire: 315.23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036210
Numéro CAS: 10344-94-2
EINECS: 233-753-0