Imprimer
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methyl-7-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl-α-D-Glucopyranoside, 4-MU-alpha-D-Glc
BIM1096-100MG BIM1096-1G BIM1096-250MG
APOSBIM1096-100MGEA 49.3 EUR
APOSBIM1096-100MG APOSBIM1096-1G APOSBIM1096-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-glucoside.
Formule: C₁₆H₁₈O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067661
Numéro CAS: 17833-43-1
EINECS: 241-794-0