Imprimer
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIM1094-100MG BIM1094-250MG
APOSBIM1094-100MGEA 154 EUR
APOSBIM1094-100MG APOSBIM1094-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Formule: C₁₆H₁₈O₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063278
Numéro CAS: 38597-12-5
EINECS: 254-031-1