Imprimer
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIM1063-5G BIM1063-25G BIM1063-100G
APOSBIM1063-5GEA 36.4 EUR
APOSBIM1063-5G APOSBIM1063-25G APOSBIM1063-100G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formule: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149414
Numéro CAS: 41468-25-1