Imprimer
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥99.5% faible teneur en sodium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIM0295-100G BIM0295-1KG
APOSBIM0295-100GEA 65.4 EUR
APOSBIM0295-100G APOSBIM0295-1KG
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥99.5% faible teneur en sodium
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
  • Titration ³ 99.5%
  • Water content (by Karl Fischer) 1.0%
  • Sodium 80 ppm
Formule: C₇H₁₅NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5