Imprimer
D(+)-Mannose 99,5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIM0134-100G BIM0134-1KG BIM0134-500G
APOSBIM0134-100GEA 27.7 EUR
APOSBIM0134-100G APOSBIM0134-1KG APOSBIM0134-500G
D(+)-Mannose 99,5%
D(+)-Mannose
  • Heavy metals: <10ppm
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 376
Point de fusion: 133…140 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064122
Numéro CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Indice Merck: 13,05772