Imprimer
Fosfomycin disodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIM0107-1G BIM0107-5G BIM0107-250MG
APOSBIM0107-1GEA 43.5 EUR
APOSBIM0107-1G APOSBIM0107-5G APOSBIM0107-250MG
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Formule: C₃H₅Na₂O₄P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056853
Numéro CAS: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2