Acide linoléique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
Formule:
C₁₈H₃₂O₂ Poids moléculaire: 280.45 g/mol Point d'ébullition: 230 °C/15mmHg Point de fusion: –12 °C Densité: 0.902 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00064241 Numéro CAS: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Indice Merck: 13,05527 |