Imprimer
D-(-)-Luciferin potassium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIL1800-100MG BIL1800-250MG BIL1800-50MG
APOSBIL1800-100MGEA 42.2 EUR
APOSBIL1800-100MG APOSBIL1800-250MG APOSBIL1800-50MG
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Formule: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044928
Numéro CAS: 115144-35-9