Imprimer
D-(-)-Luciferin acide libre ≥99.5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIL1349-100MG BIL1349-250MG BIL1349-50MG
APOSBIL1349-100MGEA 66.7 EUR
APOSBIL1349-100MG APOSBIL1349-250MG APOSBIL1349-50MG
D-(-)-Luciferin acide libre ≥99.5%
D-(-)-Luciferin
L-Luciferin: <0.5%Used with firefly luciferase (BIF1350) for the determination of ATP using bioluminescence
Formule: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Point de fusion: 200…201 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042929
Numéro CAS: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3