Imprimer
Levofloxacin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
BIL1009-10G BIL1009-25G BIL1009-100G
APOSBIL1009-10GEA 21.9 EUR
APOSBIL1009-10G APOSBIL1009-25G APOSBIL1009-100G
Levofloxacin
Levofloxacin
Formule: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Poids moléculaire: 361.37 g/mol
Point d'ébullition: 572 °C
Point de fusion: 218…227 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865049
Numéro CAS: 100986-85-4