Imprimer
D(+)-Maltose monohydraté
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIK9000-1KG BIK9000-500G
APOSBIK9000-1KGEA 79.9 EUR
APOSBIK9000-1KG APOSBIK9000-500G
D(+)-Maltose monohydraté
D(+)-Maltose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 120 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5