Imprimer
Ketotifen fumarate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
BIK4000-1G BIK4000-250MG
APOSBIK4000-1GEA 26.1 EUR
APOSBIK4000-1G APOSBIK4000-250MG
Ketotifen fumarate
Ketotifen fumarate
Formule: C₁₉H₁₉NOS
Point de fusion: 192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079394
Numéro CAS: 34580-14-8
EINECS: 252-100-0