5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆O₄ Point de fusion: 152…155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006580 Numéro CAS: 501-30-4 |