Imprimer
Kanamycine sulfate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIK0126-100G BIK0126-25G BIK0126-250G
APOSBIK0126-100GEA 154 EUR
APOSBIK0126-100G APOSBIK0126-25G APOSBIK0126-250G
Kanamycine sulfate
Kanamycin is an aminoglycoside antibiotic and isused as a selective agent for the incorporation of the NPT II (APH3') gene in plant tissue
  • approx. 800 micrograms per mg
  • Cell culture tested
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9