Imprimer
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 3-(4-iodophényl)-2-(4-nitrophényl)-5-phényl-2H-tétrazolium, Chlorure de 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényl-2H-tétrazolium, INT
BII7020-1G BII7020-500MG
APOSBII7020-1GEA 109 EUR
APOSBII7020-1G APOSBII7020-500MG
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure
Used in colorimetric analysis of dehydrogenases
Formule: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Poids moléculaire: 505.7 g/mol
Point de fusion: 245 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011961
Numéro CAS: 146-68-9