Imipenem monohydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
Formule:
C₁₂H₁₇N₃O₄S Poids moléculaire: 317.36 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD09753321 Numéro CAS: 74431-23-5 EINECS: 264-734-5 |