Imprimer
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulfo-SHPP
BII101-1G BII101-10G
APOSBII101-1GEA 94.4 EUR
APOSBII101-1G APOSBII101-10G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formule: C₁₃H₁₃NO₅
Poids moléculaire: 263.249 g/mol
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005515
Numéro CAS: 34071-95-9