Imprimer
L(+)-Isoleucine ≥99.5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ile, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, I
BII0711-100G BII0711-500G
APOSBII0711-100GEA 21.9 EUR
APOSBII0711-100G APOSBII0711-500G
L(+)-Isoleucine ≥99.5%
L(+)-Isoleucine
  • Pyrogen free
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Poids moléculaire: 131.17 g/mol
Point de fusion: 288 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064222
Numéro CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Indice Merck: 14,05179