Imprimer
Ionomycin acide libre
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BII0421-10MG BII0421-5MG BII0421-25MG
APOSBII0421-10MGEA 345 EUR
APOSBII0421-10MG APOSBII0421-5MG APOSBII0421-25MG
Ionomycin acide libre
Ionomycin
Potent and selective calcium ionophore.
Formule: C₄₁H₇₂O₉
Poids moléculaire: 709.02 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06798385
Numéro CAS: 56092-81-0