Imprimer
3-Iodo-L-tyrosine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
BII0193-1G BII0193-5G BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA 60.9 EUR
APOSBII0193-1G APOSBII0193-5G APOSBII0193-25G
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine
Inhibitor of tyrosin hydroxylase.
Formule: C₉H₁₀INO₃
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002608
Numéro CAS: 70-78-0