Imprimer
Ionomycin calcium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BII0123-10MG BII0123-5MG
APOSBII0123-10MGEA 284 EUR
APOSBII0123-10MG APOSBII0123-5MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Potent and selective calcium ionophore.
Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
Poids moléculaire: 747.1 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151183
Numéro CAS: 56092-82-1