Imprimer
N-Hydroxysuccinimide ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NHS, 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione
BIH6094-1KG BIH6094-250G BIH6094-100G
APOSBIH6094-1KGEA 122 EUR
APOSBIH6094-1KG APOSBIH6094-250G APOSBIH6094-100G
N-Hydroxysuccinimide ≥97%
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
Poids moléculaire: 115.09 g/mol
Point d'ébullition: 363
Point de fusion: 94…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3