Imprimer
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
BIH6066-1G BIH6066-25G BIH6066-5G
APOSBIH6066-1GEA 27.7 EUR
APOSBIH6066-1G APOSBIH6066-25G APOSBIH6066-5G
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque ≥97%
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque
Formule: C₇H₃Br₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055557
Numéro CAS: 14348-40-4