Imprimer
Hématoxyline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 72.5 EUR
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
Hématoxyline
Hématoxyline
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Poids moléculaire: 302.28 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3