Imprimer
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DL-3-Aminotetrahydrothiophen-2-one Hydrochloride, 3-Aminodihydrothiophen-2(3H)-one hydrochloride, DL-Homocysteine thiolactone HCl
BIH4018-100G BIH4018-25G
APOSBIH4018-100GEA 69.6 EUR
APOSBIH4018-100G APOSBIH4018-25G
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Formule: C₄H₇NOS
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012724
Numéro CAS: 6038-19-3
EINECS: 227-923-3