Imprimer
L(+)-Histidine ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIH0710-100G BIH0710-500G
APOSBIH0710-100GEA 21.9 EUR
APOSBIH0710-100G APOSBIH0710-500G
L(+)-Histidine ≥99%
L(+)-Histidine
USP, Pyrogen free
Formule: C₆H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3