Imprimer
Hydroxyurée 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxycarbamide
APOSBIH0153-25GEA 118 EUR
APOSBIH0153-25G APOSBIH0153-10G APOSBIH0153-5G
Hydroxyurée 98%
Hydroxyurée
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase byformation of free radical nitroxide. This blocks synthesis of deoxynucleotides which inhibits DNA synthesis.
  • Protein
Formule: CH₄N₂O₂
Poids moléculaire: 76,05 g/mol
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007943
Numéro CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7