Imprimer
Eosine Y, en poudre
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque
BIGE1004-100G BIGE1004-25G
APOSBIGE1004-100GEA 37.7 EUR
APOSBIGE1004-100G APOSBIGE1004-25G
Eosine Y, en poudre
Eosine Y
Formule: C₂₀H₈Br₄O₅
Poids moléculaire: 647.89 g/mol
Point de fusion: 295
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036189
Numéro CAS: 15086-94-9