Imprimer
Guanine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride
BIG5143-100G BIG5143-25G
APOSBIG5143-100GEA 139 EUR
APOSBIG5143-100G APOSBIG5143-25G
Guanine hydrochloride
Guanine hydrochloride
Formule: C₅H₆ClN₅O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00213670
Numéro CAS: 635-39-2