Imprimer
D(+)-Glucose 6-phosphate sodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): ROBISON ESTER MONOSODIUM SALT, Sodium (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl hydrogenphosphate, G-6-P Na, BETA-D-GLUCOSE 6-PHOSPHATE MONOSODIUM SALT, D-Glucose 6-phosphate sodium
BIG5011-10G BIG5011-1G
APOSBIG5011-10GEA 589 EUR
APOSBIG5011-10G APOSBIG5011-1G
D(+)-Glucose 6-phosphate sodium salt
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Stable alternative to disodium salt.
Formule: C₆H₁₂NaO₉P
Point de fusion: 204 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006611
Numéro CAS: 54010-71-8
EINECS: 258-921-0