Imprimer
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIG5002-1G BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA 21.9 EUR
APOSBIG5002-1G APOSBIG5002-5G
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₅
Point de fusion: 172…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135830
Numéro CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1