Imprimer
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Glycitin, 3-(4-Hydroxyphenyl)-6-methoxy-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
BIG3110-25MG BIG3110-5MG
APOSBIG3110-25MGEA 106 EUR
APOSBIG3110-25MG APOSBIG3110-5MG
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Isoflavone derived from Soybean.
Formule: C₂₂H₂₂O₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800711
Numéro CAS: 40246-10-4