Imprimer
Guanosine ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
BIG2502-100G BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA 79.9 EUR
APOSBIG2502-100G APOSBIG2502-500G
Guanosine ≥98%
Guanosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
Poids moléculaire: 283.24 g/mol
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010182
Numéro CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III