Imprimer
Geldanamycin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIG2461-100MG BIG2461-250MG BIG2461-25MG
APOSBIG2461-100MGEA 284 EUR
APOSBIG2461-100MG APOSBIG2461-250MG APOSBIG2461-25MG
Geldanamycin
Geldanamycin
Potent antitumour antibiotic.
Formule: C₂₉H₄₀N₂O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00274570
Numéro CAS: 30562-34-6