Imprimer
Streptomycine sulfate 250 mg/ml
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIG1032-10ML BIG1032-25ML
APOSBIG1032-10MLEA 50.9 EUR
APOSBIG1032-10ML APOSBIG1032-25ML
Streptomycine sulfate 250 mg/ml
Streptomycine sulfate
  • Antibodies
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0