Imprimer
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
BIG1002-5G BIG1002-25G BIG1002-1G
APOSBIG1002-5GEA 65.4 EUR
APOSBIG1002-5G APOSBIG1002-25G APOSBIG1002-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016684
Numéro CAS: 5396-18-9