Imprimer
Glycine ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIG0709-1KG BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA 65.4 EUR
APOSBIG0709-1KG APOSBIG0709-5KG
Glycine ≥99%
Glycine
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Formule: NH₂CH₂COOH
Point de fusion: 240…245 °C (déc.)
Densité: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2