Imprimer
L(+)-Glutamine ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Q, H-Gln-OH, Gln, Levoglutamide, (S)-(+)-Glutamine
BIG0708-100G BIG0708-1KG BIG0708-500G
APOSBIG0708-100GEA 21.9 EUR
APOSBIG0708-100G APOSBIG0708-1KG APOSBIG0708-500G
L(+)-Glutamine ≥99%
L(+)-Glutamine
Pyrogen free
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Poids moléculaire: 146.15 g/mol
Point d'ébullition: 355
Point de fusion: 185 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Indice Merck: 13,04484