Imprimer
Glycine, ultrapure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Gly-OH, Acide aminoacétique
BIG0503-1KG BIG0503-500G BIG0503-100G
APOSBIG0503-1KGEA 161 EUR
APOSBIG0503-1KG APOSBIG0503-500G APOSBIG0503-100G
Glycine, ultrapure
Glycine
  • Plant tissue culture tested
Formule: NH₂CH₂COOH
Poids moléculaire: 75.07 g/mol
Point d'ébullition: 181
Point de fusion: 240…245 °C (déc.)
Densité: 1.595 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Indice Merck: 13,04504