Acide gibberellique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Gibberellic acid is a plant growth regulator.
- Plant tissue culture tested
Formule:
C₁₉H₂₂O₆ Point de fusion: 227 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00079329 Numéro CAS: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 |