Fumagillin (de Aspergillus fumigatus)
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2E,4E,6E,8E)-10-(((3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-((2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl)-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl)oxy)-10-oxodeca-2,4,6,8-tetraenoic acid
Formule:
C₂₆H₃₄O₇ Point de fusion: 197…198 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD03990453 Numéro CAS: 23110-15-8 |