Imprimer
N-(Phosphonomethyl)glycine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Glyphosate
BIG0158-1G BIG0158-5G
APOSBIG0158-1GEA 29 EUR
APOSBIG0158-1G APOSBIG0158-5G
N-(Phosphonomethyl)glycine 95%
N-(Phosphonomethyl)glycine
Inhibits the enzyme EPSPS which is involved in the shikimate pathway.
Formule: C₃H₈NO₅P
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055350
Numéro CAS: 1071-83-6
EINECS: 213-997-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III