Imprimer
D(-)-Arabinose 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIFS0101-100G BIFS0101-1KG BIFS0101-500G
APOSBIFS0101-100GEA 43.5 EUR
APOSBIFS0101-100G APOSBIFS0101-1KG APOSBIFS0101-500G
D(-)-Arabinose 99%
D(-)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135608
Numéro CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5