Imprimer
Vatalanib dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(4-Chlorophenyl)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amine dihydrochloride, Vatalanib 2HCl
BIFK0044-25MG BIFK0044-10MG
APOSBIFK0044-25MGEA 82.8 EUR
APOSBIFK0044-25MG APOSBIFK0044-10MG
Vatalanib dihydrochloride
Vatalanib dihydrochloride
Formule: C₂₀H₁₇Cl₃N₄
Poids moléculaire: 419.7348 g/mol
Point de fusion: 284…286 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08458964
Numéro CAS: 212141-51-0