Imprimer
StemRegenin 1 base libre ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(2-((2-Benzo[b]thiphen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol hydrochloride, SR1, 4-(2-((2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol
BIFK0042-10MG BIFK0042-50MG
APOSBIFK0042-10MGEA 72.5 EUR
APOSBIFK0042-10MG APOSBIFK0042-50MG
StemRegenin 1 base libre ≥99%
StemRegenin 1
Formule: C₂₄H₂₃N₅OS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16987861
Numéro CAS: 1227633-49-9