Imprimer
Selumetinib base libre 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIFK0041-100MG BIFK0041-50MG BIFK0041-500MG
APOSBIFK0041-100MGEA 125 EUR
APOSBIFK0041-100MG APOSBIFK0041-50MG APOSBIFK0041-500MG
Selumetinib base libre 98%
Selumetinib
Formule: C₁₇H₁₅BrClFN₄O₃
Point de fusion: 208…214 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11977472
Numéro CAS: 606143-52-6